K0129
Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus, 10 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
origen biológico
Streptomyces kanamyceticus
esterilidad
0.1 μm filtered
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
concentración
10 mg/mL in 0.9% NaCl
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
impurezas
endotoxin, tested
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Resistance: Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic