K4000
Canamicina sulfate from Streptomyces kanamyceticus
Animal Component-free
Sinónimos:
Canamicina A, Canamicina sulfate salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Streptomyces kanamyceticus
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
≥750 μg per mg (dry basis)
color
white to off-white
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de acción
protein synthesis | interferes
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Clave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descripción general
Aplicación
- in the research of bacterial antibiotic resistance
- in the research on the effect of different antibiotics on bud regeneration
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Modo de resistencia: las enzimas modificadoras de los aminoglucósidos (como la acetiltransferasa, la fosfotransferasa y la nucleotidiltransferasa) pueden alterar este antibiótico y evitar su interacción con los ribosomas.
Espectro antimicrobiano: El sulfato de canamicina es eficaz contra las bacterias gramnegativas y grampositivas, y contra los micoplasmas.
Características y beneficios
Nota de preparación
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
producto comparable
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)