I9148
Sodium iodoacetate
powder, ≥98%
Sinónimos:
Iodoacetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Sodium iodoacetate, ≥98%, BioUltra
origen biológico
synthetic (organic)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 0.5 M, clear, colorless
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
406.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
208 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)