Merck
57858
Sodium iodoacetate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinónimos:
Iodoacetic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ICH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
207.93
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-165-7
Beilstein/REAXYS Number:
4009322
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins.
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins. Used in protein sequencing (including by Sanger in sequencing bovine insulin) to prevent oxidation of -SH sidechains.
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins. Used to induce animal osteoarthritis model system, which mimics both symptoms and histopathology of the human disease.
Other Notes
Sulfhydryl reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodoacetate
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
406.4 °F
flash_point_c
208 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)