I1625
3-Indoleacrylic acid
powder
Sinónimos:
3-(3-Indolyl)acrylic acid, IAA
Seleccione un Tamaño
$239.000
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$239.000
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Productos recomendados
grade
for molecular biology
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
187.19 g/mol
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?