I5508
DL-Indole-3-lactic acid
99%
Sinónimos:
β-(3-Indolyl)lactic acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropanoic acid, 3-Indolyllactic acid, Indolelactic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
145-146 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
Clave InChI
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Antibacterial agents
- Dietary sweetener
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?