Merck
H3884
Sigma-Aldrich
Hialuronidasa from bovine testes
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
Sinónimos:
Hialuronato 4-glucanohidrolasa, Hialuronoglucosaminidasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
origen biológico
bovine testis
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
tpo
Type IV-S
Formulario
lyophilized powder (essentially salt-free)
actividad específica
750-3000 units/mg solid
mol peso
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
enfermedades relevantes
cancer
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Estas enzimas rompen aleatoriamente los enlaces glucosídicos β-N-acetilhexosamina [1→4] del ácido hialurónico, la condroitina y los sulfatos de condroitina.
La hialuronidasa degrada el hialuronano y se ha observado que su regulación no es apropiada durante la progresión del cáncer.
Definición de unidad
Una unidad degradará 0,75 μg del polisacárido ácido hialurónico por minuto a pH 5,35, a 37 ºC (medido por absorción turbidimétrica (λ: 600 nm) cuando forma complejo con la BSA después de 45 minutos).
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alicia Santos Savio et al.
BMC musculoskeletal disorders, 16, 51-51 (2015-04-17)
Pro-inflammatory cytokines are directly implicated in the pathogenesis of Rheumatoid arthritis (RA). Variable clinical response to cytokine targeted therapies as TNFalpha and IL-6, strongly highlights the heterogeneity of inflammatory process in RA. Another cytokine, IL-15 has also been related to
Claire M McLeod et al.
Scientific reports, 6, 38852-38852 (2016-12-13)
Extracellular matrix dynamics are key to tissue morphogenesis, homeostasis, injury, and repair. The spatiotemporal organization of this matrix has profound biological implications, but is challenging to monitor using standard techniques. Here, we address these challenges by using noncanonical amino acid
Matthew R Kent et al.
Neural regeneration research, 16(2), 367-374 (2020-08-30)
A potential treatment for retinal diseases is to induce an endogenous Müller glia (MG)-derived regenerative response to replace damaged neurons. In contrast to mammalian MG, zebrafish MG are capable of mediating spontaneous regeneration. We seek to define the mechanisms that
Claire E McKellar et al.
eLife, 9 (2020-06-26)
We describe the anatomy of all the primary motor neurons in the fly proboscis and characterize their contributions to its diverse reaching movements. Pairing this behavior with the wealth of Drosophila's genetic tools offers the possibility to study motor control
Carlos Henríquez-Olguín et al.
Redox biology, 24, 101188-101188 (2019-04-09)
Reactive oxygen species (ROS) have been proposed as signaling molecules mediating exercise training adaptation, but the ROS source has remained unclear. This study aimed to investigate if increased NADPH oxidase (NOX)2-dependent activity during exercise is required for long-term high-intensity interval
Artículos
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolos
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.