Merck
H3757
Hialuronidasa from bovine testes
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
Sinónimos:
Hialuronato 4-glucanohidrolasa, Hialuronoglucosaminidasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
300-1,000 U/mg
Biological source:
bovine testis
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
300-1,000 U/mg
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Estas enzimas rompen aleatoriamente los enlaces glucosídicos β-N-acetilhexosamina [1→4] del ácido hialurónico, la condroitina y los sulfatos de condroitina.
La hialuronidasa degrada el hialuronano y se ha observado que su regulación no es apropiada durante la progresión del cáncer.
Preparation Note
Prepared from aseptic filled solution of Type I-S.
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hialuronidasa from bovine testes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)