Saltar a
C2313
Compound 48/80
powder,  hypotensive agent
Sinónimos:
Poly-p-methoxyphenethylmethylamine
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$142.000
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$183.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$551.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Form:
powder
$142.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Compound 48/80,
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Compound 48/80, is the condensation product of N-methyl p-methoxyphenethylamine and formaldehyde.
Application
Compound 48/80 has been used:
  • to stimulate hemocytes for histamine release for measurement in ELISA and flow cytometry
  • to induce mast cell degranulation
  • to induce anaphylactic activity, dermatitis, pruritis, inflammation in mice
Biochem/physiol Actions
Compound 48/80 (C 48/80) is a hypotensive agent, which promotes release of histamine. C 48/80 reduces the phagocytic ability of hemocytes in Styela plicata. C 48/80 promotes degranulation of mast cells. It Inhibits calmodulin, phospholipase C, endoplasmic reticulum (ER) Ca2+ ATPase and activates G proteins.
Preparation Note
Condensation product of N-methyl-p-methoxyphenethylamine with formaldehyde.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
352010499635385570
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, brown
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)