GW21222
Anti-c-Myc Tag Antibody
chicken polyclonal
Sinónimos:
Anti-Myc proto-oncogene protein
Seleccione un Tamaño
$416.700
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$416.700
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-c-Myc (ab2) antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
fabricante / nombre comercial
Genway 15-288-21222
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYC(4609)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)