Documentos clave
GE80-6442-14
GE glass plates
low fluorescence, L × D 18 cm × 16 cm, pack of 2
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
L × D:
18 cm × 16 cm
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Cytiva 80-6442-14
Cytiva Article No. 80-6442-14
L × D
18 cm × 16 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.