The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain. This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 μL | Comprobar disponibilidad del carrito | $212.000 |
200 μL | Comprobar disponibilidad del carrito | $567.000 |
100 μL | Comprobar disponibilidad del carrito | $580.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anticuerpo anti-α-tubulina, monoclonal de ratón, clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB), immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using total tissue extract from chicken gizzard
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
La tubulina es el principal bloque de construcción de los microtúbulos. Estas estructuras filamentosas, cilíndricas e intracelulares están presentes prácticamente en todas las células eucariotas. Los microtúbulos funcionan como elementos estructurales y móviles en la mitosis, el transporte intracelular, el movimiento flagelar y el citoesqueleto. La tubulina es un heterodímero que consta de α-tubulina y β-tubulina. Ambas subunidades tienen un peso molecular de aprox. 50 kDa y comparten una considerable homología. Además de la α-tubulina y la β-tubulina, se han identificado otras tubulinas, lo que ha elevado el número de clases distintas de tubulina a siete. La mayor parte de esas tubulinas tienen una clara localización subcelular y un conjunto diverso emergente de funciones. Además de las siete tubulinas diferentes, recientemente se han identificado cuatro nuevos miembros de la familia tubulina, que consisten en δ, ξ, η y ε-tubulina. Las η y ε-tubulinas se descubrieron mediante búsquedas en las bases de datos. Los sistemas microtubulares contienen por lo menos tres isoformas de la α-tubulina. Dos isoformas están codificadas por dos genes de la α-tubulina, que transcriben y codifican proteínas extremadamente similares. La tercera isoforma se genera mediante modificación postraduccional. Se han descrito como mínimo tres modificaciones de las subunidades de la tubulina: la fosforilación de la β-tubulina del cerebro, la eliminación de la tirosina carboxi-terminal de la α-tubulina en tejidos de vertebrados y la acetilación del grupo amino de las lisinas en la α-tubulina.
La α -tubulina también denominada tubulina α 4a (TUBA4A), se ha cartografiado en el cromosoma humano 2q35.[1] El gen codifica un miembro de la familia α -tubulina, que contiene 448 aminoácidos.[1] La subunidad α de la tubulina tiene un peso molecular de 50 000.
Los anticuerpos monoclonales que reconocen la α-tubulina, junto con los anticuerpos monoclonales frente a otros tipos de tubulina (β, β-tubulina isotipo I +II, β-tubulina isotipo III, tubulina tirosina y la forma acetilada de la α-tubulina), proporcionan una herramienta específica y útil en el estudio de la distribución intracelular de la tubulina y los aspectos estático y dinámico del citoesqueleto.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
αLa α-tubulina o tubulina α 4A (TUBA4A) desempeña un papel esencial en el crecimiento y la división celulares. También interviene en varios procesos celulares, como la motilidad celular, la comunicación celular y el mantenimiento de la forma de la célula. La mutación en TUBA4A está asociada con el desarrollo de varios tipos de cánceres, como el cáncer bucal, el cáncer de mama, el cáncer rectal, el cáncer pulmonar y el cáncer de próstata. Además, la variación en la TUBA4A induce esclerosis lateral amiotrófica (ALS) esporádica.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| clone DM1A, monoclonal | clone B-5-1-2, monoclonal | clone 2-28-33, monoclonal | clone DM1A, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine | species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat | species reactivity Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human | species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-α-tubulina, monoclonal de ratón
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.