G3150
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Nombre del producto
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
Nivel de calidad
tamaño
8 cm × 10 cm
Envase
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Compatibilidad
for polyacrylamide gels
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)