Documentos clave
G8893
Sigma-Aldrich
Glass beads, unwashed
≤106 μm (140-finer U.S. sieve)
Sinónimos:
Glass Beads
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
tamaño de partícula
≤106 μm (140-finer U.S. sieve)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniel R Leadbeater et al.
Microbiome, 9(1), 48-48 (2021-02-19)
Salt marshes are major natural repositories of sequestered organic carbon with high burial rates of organic matter, produced by highly productive native flora. Accumulated carbon predominantly exists as lignocellulose which is metabolised by communities of functionally diverse microbes. However, the