para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $44.900 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $145.000 |
500 g | Fecha estimada de envío06 de julio de 2026desdePUDAHUEL | $477.000 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | $837.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
$44.900
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleparticle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Se han utilizado microesferas de vidrio lavadas con ácido:
- para la extracción de ADN de microalgas
- en la extracción de ácidos grasos y proteínas de células de levadura
- para lisar líneas celulares de glioma con el fin de determinar la actividad de la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR)[1]
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microesferas de vidrio lavadas con ácido
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?