F3767
Micro-dissecting forceps
very fine point
Sinónimos:
dissecting forceps, tissue forceps
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
Longitud
4 1/2 in.
punta tamaño
2 mm
Descripción general
with serrated tip
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)