Merck
F2394
Bayonet forceps
stainless steel
Sinónimos:
grasping aid, tongs, tweezers, 30-1910, laboratory forceps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
L
8 1/4 in.
tip H × W
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
General description
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)