Saltar a
S3271
Micro-dissecting scissors
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
Sinónimos:
Dissection Scissors, Scissors for Dissection
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$60.100
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
$60.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
curved, sharp point stainless steel
size
4 in.
Application
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S3146F414258382
material
curved, sharp point stainless steel
material
straight, sharp point stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel needle (point style 3)
size
4 in.
size
4 1/4 in.
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)