Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | $136.000 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
$136.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
Inox alloy
L
4 1/4 in. (11 cm)
tip W × D
0.05 mm × 0.02 mm , straight
General description
Bevelled, very fine shanks
Analysis Note
Biology grade
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description L 4 1/4 in. (11 cm), Inox alloy | description Dissecting | description High-precision | description Specimen, L 4 1/2 in. |
| material Inox alloy | material - | material - | material - |
| L 4 1/4 in. (11 cm) | L 4 1/2 in. | L 4 1/4 in. | L 4 1/2 in. |
| tip W × D 0.05 mm × 0.02 mm , straight | tip W × D - | tip W × D - | tip W × D - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?