E7885
Elastase from porcine pancreas
lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥4 units/mg protein
mol peso
25.9 kDa
envase
pkg of 1 μmol
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
idoneidad
suitable for
actividad extraña
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- Cell culture techniques
- ELISA techniques
- Used in assay for elastase inhibitory activity
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Definición de unidad
Aplicación
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protocolos
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.