Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $52.700 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $63.100 |
100 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $194.000 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $805.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
N-succinil-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilida, elastase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
General description
Application
- para la detección de la actividad elastasa en enzimas fibrinolíticas liofilizadas de lombriz de tierra
- para cuantificación de la actividad elastasa en la leche de oveja
- en el cribado de los inhibidores de la abeja melífera en el análisis de inhibición de las proteasas de serina[2]
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMF: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?