E0270
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
98% (titration)
Sinónimos:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
98% (titration)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?