G3502
Gly-Tyr
≥98% (TLC)
Sinónimos:
Glycyl-L-tyrosine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gly-Tyr,
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
white
mp
282 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Clave InChI
XBGGUPMXALFZOT-VIFPVBQESA-N
Aplicación
- Elucidating uptake and metabolic fate of dipeptides in CHO cell cultures using (13)C labeling experiments and kinetic modeling: This study delves into the uptake and metabolic processing of dipeptides such as Gly-Tyr in cell cultures, providing insights into their utilization and role in enhancing biopharmaceutical production processes (Naik et al., 2024).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)