Saltar a
D9777
Tubos de membrana de celulosa para diálisis
avg. flat width 25 mm (1.0 in.)
Sinónimos:
Cellulose dialysis tubing, Dialysis membrane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 ft
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$235.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
$235.000
Envío estimado HOYDetalles
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
avg. diam.
16 mm , when full
avg. flat width
25 mm (1.0 in.)
capacity
~60 mL/ft
General description
Peso molecular de corte (PMC) típico = 14 000.
Packaging
Suministrado en rollos, seco
Preparation Note
La eliminación del glicerol incluido como humectante puede conseguirse lavando el tubo con agua corriente durante 3-4 horas. La retirada de los compuestos de azufre puede conseguirse tratando los tubos con una disolución de sulfuro de sodio al 0,3% (p/v) a 80°C durante 1 minuto. Lave con agua caliente (60 °C) durante 2 minutos, seguido de acidificación con una disolución al 0,2 % (v/v) de ácido sulfúrico. Luego enjuague con agua caliente para eliminar el ácido. Este tubo retendrá la mayor parte de las proteínas de peso molecular de 12 000 o superior.
Analysis Note
Puede contener glicerina y compuestos azufrados en cantidades superiores a trazas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9277D9402D6191
vibrant-m
D6191
Dialysis sacks
description
avg. flat width 25 mm (1.0 in.)
description
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
description
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
description
Avg. flat width ~25 mm, MWCO 14,000 Da
capacity
~60 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
-
avg. diam.
16 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
-
avg. flat width
25 mm (1.0 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)