Saltar a
D6191
Dialysis sacks
Avg. flat width ~25 mm, MWCO 14,000 Da
Sinónimos:
Dialysis Bags, Dialysis Equipment
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$132.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
$132.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
pore size
14,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diam. approx. 16 mm (0.64 in.); pre-cut; open ended; dry, unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9277D6066D9402
vibrant-m
D6191
Dialysis sacks
vibrant-m
D6066
Dialysis sacks
description
Avg. flat width ~25 mm, MWCO 14,000 Da
description
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
description
Avg. flat width ~34 mm, MWCO 14,000 Da
description
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
pore size
14,000 Da MWCO
pore size
-
pore size
14,000 Da MWCO
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)