Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 ft | Comprobar disponibilidad del carrito | $252.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
$252.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleavg. diam.
6 mm , when full
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
capacity
~10 mL/ft
General description
Peso molecular de corte (PMC) típico = 14 000.
Packaging
Suministrado en rollos, seco
Preparation Note
La eliminación del glicerol incluido como humectante puede conseguirse lavando el tubo con agua corriente durante 3-4 horas. La retirada de los compuestos de azufre puede conseguirse tratando los tubos con una disolución de sulfuro de sodio al 0,3% (p/v) a 80°C durante 1 minuto. Lave con agua caliente (60 °C) durante 2 minutos, seguido de acidificación con una disolución al 0,2 % (v/v) de ácido sulfúrico. Luego enjuague con agua caliente para eliminar el ácido. Este tubo retendrá la mayor parte de las proteínas de peso molecular de 12 000 o superior.
Analysis Note
Puede contener glicerina y compuestos azufrados en cantidades superiores a trazas.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | description avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | description avg. flat width 43 mm (1.7 in.) | description avg. flat width 33 mm (1.3 in.) |
| capacity ~10 mL/ft | capacity ~640 mL/ft | capacity ~175 mL/ft | capacity ~110 mL/ft |
| avg. diam. 6 mm , when full | avg. diam. 49 mm , when full | avg. diam. 27 mm , when full | avg. diam. 21 mm , when full |
| avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | avg. flat width 43 mm (1.7 in.) | avg. flat width 33 mm (1.3 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tubos de membrana de celulosa para diálisis
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?