D8312
REDTaq® Genomic DNA Polymerase
with MgCl2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
uso
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
Características
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
concentración
1 unit/μL
técnicas
PCR: suitable
color
red
entrada
purified DNA
aplicaciones
agriculture
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Enhanced amplification on genomic and difficult DNA templates
- Same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient format for high throughput applications
- Quick recognition and confirmation of appropriate mixing
- No loading buffers or tracking dyes necessary. Sample can be taken directly from reaction and loaded onto an agarose gel
- The samples can be re-amplified as in nested PCR
- The red dye migrates faster than bromophenol blue
- Greater consistency across reactions due to proper mixing
Definición de unidad
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- P219210X PCR BufferSDS
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.