Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Solubility:
H2O: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
10 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
solubility
H2O: soluble at 20 °C
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Los nucleótidos son moléculas orgánicas que actúan como los monómeros, o subunidades, de los ácidos nucleicos (como el ADN y el ARN). Las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, los nucleótidos, consisten en una base nitrogenada (purina o pirimidina), un azúcar de cinco carbonos (ribosa o desoxirribosa) y por lo menos un grupo fosfato. Un nucleósido con un grupo fosfato da lugar a un nucleótido. La mezcla de desoxinucleótidos es una práctica disolución de dNTP premezclados que contiene las sales de sodio ultrapuras de dATP, dCTP, dGTP y TTP, 10 mM cada una, en agua para biología molecular de gran calidad. Un µl es suficiente para una reacción PCR estándar de 50 µl.
Application
La mezcla de dNTP se ha utilizado:
- en la amplificación mediante PCR del ADN genómico aislado de insectos, hongos, virus y humanos,
- en la transcripción inversa del ARN total a ADNc.
- como componente de la mezcla de amplificación del ADN para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- PCR habitual y larga
- secuenciación manual y automatizada del ADN
- síntesis de ADNc y reacciones de marcaje
Features and Benefits
- Pureza de cada dNTP: Un mínimo del 99%
- Convenientemente formulada; se utiliza1 μl por PCR de 50 μl
- Cantidades equimolares de cada dNTP significa menos pipeteo
- Minimiza el riesgo de contaminación en la PCR
- Los dNTP ultrapuros pueden contribuir a maximizar la uniformidad y los rendimientos en las reacciones de PCR críticas
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?