Saltar a
D4184
ADN polimerasa Taq JumpStart
without MgCl2
Sinónimos:
hot start DNA polymerase, hot start PCR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
2.5 units/μL
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart PCR, hotstart
concentration
2.5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La actividad de la ADN polimerasa Taq se desactiva combinando la enzima con el anticuerpo JumpStart Taq, un anticuerpo monoclonal neutralizante a la ADN polimerasa Taq. La inactivación con el anticuerpo proporciona un procedimiento sencillo y eficaz para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de inicio en caliente. La PCR de inicio en caliente puede mejorar de manera significativa los resultados de la amplificación del ADN al reducir la generación de productos de amplificación inespecíficos y de artefactos de dímeros del cebador. Cuando se utiliza en la PCR, la ADN polimerasa JumpStart Taq está inactiva a baja temperatura (ambiente). Cuando la temperatura se eleva por encima de 70 °C en la primera etapa de desnaturalización del proceso de ciclado, el complejo se disocia y la polimerasa se vuelve completamente activa.
Application
La ADN polimerasa Taq JumpStart se ha utilizado:
  • En la amplificación mediante PCR del ADN aislado de especies herbarias.
  • En la mezcla de reacción de PCR para la reacción en cadena de la ADN polimerasa polimórfica aleatoriamente amplificada (RAPD PCR).
  • Para amplificar y detectar una mutación puntual en el exón 19 del EGFR utilizando líneas celulares cancerosas específicas.
  • En la PCR cuantitativa en tiempo real
  • Para la amplificación mediante PCR de plantillas genómicas o de ADNc complejas
  • Para la amplificación por PCR de dianas con número de copias muy bajo
  • Para la amplificación por PCR de muchos ciclos térmicos (>35) y varios pares de cebadores en el mismo tubo de reacción
  • Para amplificaciones PCR que requieran amplificación inespecífica reducida
  • Para PCR múltiple
  • Para reducción de dímeros de cebador
Features and Benefits
  • Reduce la amplificación inespecífica
  • Aumenta la especificidad y el rendimiento de la PCR
  • Reduce los problemas de tiempo de configuración asociados con los métodos de inicio en caliente manual o con cera
  • Tiempo de activación de menos de 1 minuto
Packaging
La ADN polimerasa Taq JumpStart se suministra con un tampón de reacción x10 disponible con y sin MgCl2. El tampón x10 sin magnesio también incluye un tubo aparte de MgCl2 25 mM para optimización.
Se suministra con disolución tampón de reacción x 0 sin MgCl2. Incluye un tubo aparte de MgCl2 25 mM
Other Notes
La ADN polimerasa Taq JumpStart de Sigma es una enzima de inicio en caliente inactivada con anticuerpo, diseñada para reducir al mínimo la amplificación inespecífica a la vez que aumenta el rendimiento deseado. En cuanto la temperatura de la reacción alcanza los 70 °C, se restaura la actividad de la ADN polimerasa Taq y la PCR resultante exhibe una especificidad y un rendimiento superiores. Este complejo anticuerpo-enzima permite una configuración fácil y cómoda con menos riesgo de contaminación que las técnicas de inicio en caliente manuales. La enzima puede también incluirse en la preparación de la mezcla maestra lo que provoca una mayor uniformidad de una reacción a la siguiente.
Una unidad incorpora 10 nmol de los dNTP totales en ADN precipitable en ácido en 30 minutos a 74 °C.
Véase más información sobre las enzimas Taq JumpStart en www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Legal Information
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: EE.UU. 8,404,464 y EE.UU. 7,972,828. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patente extranjera.
Anticuerpo autorizado para investigación in vitro bajo las patentes estadounidenses 5,338,671 y 5,587,287, y las correspondientes patentes de otros países.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9307D1313D5809
description
without MgCl2
description
with MgCl2
description
Long and accurate hot-start Taq with inert dye, 10X buffer included
description
Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
concentration
2.5 units/μL
concentration
2.5 units/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
2.5 unit/μL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADN polimerasa Taq JumpStart
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)