Merck
D4545
Sigma-Aldrich
ADN polimerasa Taq from Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
Sinónimos:
Taq polymerase, Taq polymerase enzyme
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.55
origen biológico
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
uso
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
sufficient for 5000 reactions
Características
dNTPs included: no
hotstart: no
concentración
5 units/μL
técnicas
PCR: suitable
color
colorless
entrada
purified DNA
idoneidad
suitable for PCR and automated sequencing reactions
aplicaciones
agriculture
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
La polimerasa Taq es una ADN polimerasa termoestable que debe su nombre a la bacteria termófila Thermus aquaticus. Se ha purificado una polimerasa del ácido desoxirribonucleico (ADN) estable (con una temperatura óptima de 80°C) del extremófilo Thermus aquaticus. La enzima carece de actividades fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y exonucleasa monocatenaria. La actividad máxima de la enzima requiere los cuatro desoxirribonucleótidos y ADN de timo de ternera activado.
Aplicación
La ADN polimerasa Taq de Thermus aquaticus se ha utilizado:
  • en el proceso de extracción de ADN (durante la amplificación y la secuenciación génicas)
  • en el genotipado
  • en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para estudiar la producción constitutiva del péptido activador de neutrófilos epiteliales 78 (ENA-78) y de la interleucina-8 (IL-8).
  • para la amplificación del ARN de las células endoteliales primarias mediante PCR convencional
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La polimerasa Taq cataliza la incorporación de desoxinucleótidos fosfato (dNTP) dependiente de una plantilla de ADN e impulsada por un cebador oligonucleótido en las cadenas de ADN complementario. Exhibe actividades 5′ a 3′ polimerasa y exonucleasa.
Características y beneficios
  • El MgCl2 se suministra en un tubo aparte para permitir la optimización con MgCl2
  • Puede soportar repetidos calentamientos a 95 °C sin pérdida significativa de actividad
Envase
ADN polimerasa Taq con tampón de reacción x10 sin MgCl2. Incluye un tubo aparte de MgCl 2 25mM
La ADN polimerasa Taq viene con la opción de un tampón de reacción optimizado x10 que contiene MgCl2 (D1806) o un tampón de reacción x10 sin MgCl2 más un tubo separado de MgCl2 para valoración (D4545). La última opción puede ser necesaria para determinar las condiciones óptimas de amplificación.
Otras notas
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable especializada aislada de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La forma recombinante de esta enzima se expresa en E. coli. Esta proteína de 94 kDa muestra niveles no detectables de endonucleasas o exonucleasas contaminantes mediante SDS-PAGE. Tiene actividad polimerasa y exonucleasa 5′→3′.
Definición de unidad
Una unidad incorpora 10 nmol de los dNTP totales en ADN precipitable en ácido en 30 minutos a 74 °C.
Información legal
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: EE.UU. 8,404,464 y EE.UU. 7,972,828. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patente extranjera.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Chien et al.
Journal of bacteriology, 127(3), 1550-1557 (1976-09-01)
A stable deoxyribonucleic acid (DNA) polymerase (EC 2.7.7.7) with a temperature optimum of 80 degrees C has been purified from the extreme thermophile Thermus aquaticus. The enzyme is free from phosphomonoesterase, phosphodiesterase and single-stranded exonuclease activities. Maximal activity of the
Nick A Bersinger et al.
Fertility and sterility, 89(5 Suppl), 1530-1536 (2007-09-01)
To analyze the constitutive production of epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) and interleukin-8 (IL-8) by epithelial cells and the response of these cells to cytokine stimulation. In vitro study using eutopic endometrial tissue. University hospital. Cycling women undergoing laparoscopy
Claire Palles et al.
Nature genetics, 45(2), 136-144 (2012-12-25)
Many individuals with multiple or large colorectal adenomas or early-onset colorectal cancer (CRC) have no detectable germline mutations in the known cancer predisposition genes. Using whole-genome sequencing, supplemented by linkage and association analysis, we identified specific heterozygous POLE or POLD1
Slobodan Jergic et al.
The EMBO journal, 32(9), 1322-1333 (2013-02-26)
Processive DNA synthesis by the αεθ core of the Escherichia coli Pol III replicase requires it to be bound to the β2 clamp via a site in the α polymerase subunit. How the ε proofreading exonuclease subunit influences DNA synthesis
Rita Horvath et al.
Brain : a journal of neurology, 129(Pt 7), 1674-1684 (2006-04-20)
Mutations in the gene coding for the catalytic subunit of the mitochondrial DNA (mtDNA) polymerase gamma (POLG1) have recently been described in patients with diverse clinical presentations, revealing a complex relationship between genotype and phenotype in patients and their families.
Artículos
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Protocolos
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.