As mentioned under 'Quantity', each DAB Liquid Substrate System will provide 250 mL of DAB substrate solution. The components of this kit are as follows:
-10X DAB Liquid Chromogen 25 mL
-Ready-to-use buffer/peroxide solution 250 mL
D7304
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Liquid Substrate System tetrahydrochloride
Sinónimos:
Chromogenic substrate, DAB substrate solution
Aplicación
It produces a brown precipitate with peroxidase for use in immunohistological and immunoblotting staining procedures. Not recommended for ELISA (microwell) procedures.
Precaución
Cantidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Solo componentes del kit
- 10X DAB Liquid Chromogen 25 mL
- ready-to-use buffer/peroxide solution 250 mL
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
-
What is the DAB volume in one set?
1 answer-