1.02924
DAB-buffer tablets
suitable for immunohistochemistry
Sinónimos:
3,3-Diamino benzidine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
tablet
Nivel de calidad
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
immunohistochemistry: suitable
color
beige
pH
6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The package is sufficient for 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3