Saltar a
D5905
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinónimos:
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine tetrahydrochloride, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl tetrahydrochloride, DAB
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 tabs
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$579.000
50 tabs
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$693.000
5 x 100 tabs
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.190.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
Peso molecular:
360.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-018-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
$579.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for spectrophotometric determination of selenium.
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride has been used for immunohistochemistry.
Biochem/physiol Actions
Peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistological staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is brown in color and can be observed visually.
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride is a chromogenic substrate, which is commonly used in immunoperoxidase tests.
Preparation Note
Dissolve 1 tablet in 15 ml of Tris-buffered saline, pH 7.6. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide. DAB and hydrogen peroxide concentration may be adjusted to suit individual applications.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T3405D8001D12384
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
tablet
form
tablet
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)