Saltar a
DNTP100
Mezcla de desoxinucleótidos,100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
Sinónimos:
Mezcla de DNTP para PCR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
$199.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
$199.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Utilice el código promocional TXA en el carrito para aplicar un descuento sobre este producto.
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
100 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Los trifosfatos de desoxinucleótidos (dNTP) son moléculas orgánicas que contienen una base nitrogenada unida a la desoxirribosa. Este juego de dNTP contiene 0,25 ml de disoluciones acuosas 100mM de cada uno de los cuatro desoxirribonucleótidos, el trifosfato de desoxiadenosina (dATP), el trifosfato de desoxicitidina (dCTP), el trifosfato de desoxiguanosina (dGTP) y el trifosfato de desoxitimidina (dTTP) en tubos de reacción separados para comodidad y para facilitar la preparación de reacciones de PCR.
Application
El juego de desoxinucleótidos, 100 mM se ha utilizado como componente de la mezcla de reacción para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). También se ha utilizado como componente de la mezcla de reacción para la reacción en cadena de la polimerasa del sistema de mutación refractaria a la amplificación (ARMS-PCR) para genotipado de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP).
El juego de desoxinucleótidos, 100 mM se ha utilizado:
  • para biotinilar el λ-ADN para mediciones con pinzas magnéticas
  • en PCR RAPD
  • en la generación y etiquetado de sondas para FISH
  • en amplificación mediante PCR del ADN genómico
  • en la PRC múltiple
  • en la síntesis de la primera cadena del ADNc
  • en etiquetado TUNEL
  • en la RT-PCR
  • como componente de la mezcla de reacción para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Biochem/physiol Actions
Los trifosfatos de desoxinucleótidos (dNTP) son sustratos para las enzimas polimerizantes del ADN. Actúan como unidades estructurales de moléculas de ácidos nucleicos y son de naturaleza ácida. Los dNTP son componentes clave de las mezclas maestras de PCR y son esenciales para amplificar el ADN. Niveles óptimos de dNTP garantizan una replicación cromosómica adecuada y, a su vez, mantienen la estabilidad del genoma.
Features and Benefits
  • Se suministran como 4 tubos separados de dNTP.
  • Permite la optimización de las concentraciones individuales de dNTP.
Packaging
0,25 ml cada uno de los dATP, dCTP, dGTP y dTTP 100 mM
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DNTP100ADNTP10D7295
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
description
Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each
description
Molecular Biology Reagent
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
100 mM
concentration
100 mM
concentration
10 mM
concentration
10 mM
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)