Saltar a
DNTP10
Deoxynucleotide Set, 10 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each
Oferta disponible
Sinónimos:
10mM dNTP set, DNTP 10 mM solution, dNTP set, dNTPs
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $350.000 — Ahorrar 5%; Gastar $600.000 — Ahorrar 10%; Gastar $1.000.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
$69.200
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
$69.200
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Deoxynucleoside triphosphates (dNTPs) are substrates for DNA polymerizing enzymes and are the essential building blocks of nucleic acid molecules. It aids in the synthesis of copies of the target DNA by providing each of the four bases (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).(2) dNTP is a key component of PCR master mixes as it is necessary for DNA amplification reaction.
Application
Deoxynucleotide Set, 10 mM has been used in:
  • polymerase chain reaction (PCR)
  • nested PCR
  • DNA repair
  • the preparation of DNA-duplex
Packaging
0.5 mL each of 10 mM dATP, dCTP, dGTP and dTTP
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D7295D7170D6920
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each
description
Molecular Biology Reagent
description
10 mM in H2O
description
10 mM
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
concentration
10 mM
concentration
10 mM
concentration
10 mM in H2O
concentration
10 mM
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)