Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
Biochem/physiol Actions
Unlike free bile acids, conjugated bile acids require an enzyme transporter for movement across the membrane of biliary epithelial cells.
Packaging
Conjugated Bile Acids in quantities indicated
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenido relacionado
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Carrier-mediated transport of conjugated bile acids across the basolateral membrane of biliary epithelial cells.
Benedetti, A
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 272, G1416-G1424 (1997)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2701-25MG | 04061841134244 |
| SML2701-5MG | 04061841134251 |
| OGS262-5UG | 04061837181542 |
| OGS598-5UG | 04061837172083 |
| CBA-1KT | 04061833531624 |