Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H43NO6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
465.62 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2955826
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
average mol wt 1000
aggregation number
2.1
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
functional group
amide
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
Application
Glycocholic acid hydrate has been used in a study to assess the invasiveness of Cryptosporidium spp. Into cultured cells. It has also been used in a study to investigate the interaction of chitosan and oil-in-water emulsions under conditions simulating the digestive system.
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?