COV318
7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
Sinónimos:
COV-318 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
COV318, 07071903
origen biológico
human ovary
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal chromosome no. 74 (68-77)
morfología
Polygonal & fusiform
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human ovarian epithelial-serous carcinoma, peritoneal ascites
Descripción línea celular
A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a peritoneal ascites. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)