C9523
Sodium cholesteryl sulfate
Sinónimos:
5-Cholesten-3β-ol sulfate sodium salt, Cholesterol 3-sulfate sodium salt, Cholesteryl sodium sulfate, Cholesteryl sulfate sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
descripción
anionic
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
Clave InChI
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)