C8992
Monoclonal Ant-phospho-Cofilin (pSer3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-18 kDa phosphoprotein, Anti-CFL1, Anti-Cofilin 1 (non-muscle), Anti-p18
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~19 kDa
reactividad de especies
mouse, human, pig (predicted), rat (predicted)
técnicas
western blot: 1:2,000-1:4,000 using whole extracts of HeLa human epithelioid carcinoma and mouse NIH3T3 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer3)
Información sobre el gen
human ... CFL1(1072)
mouse ... Cfl1(12631)
rat ... Cfl1(29271)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- as primary antibody for immunoblottingto to study the role of the Rac1 GTPase.
- for western blot analysis in a comparative study of signals induced by integrin ligation during cell attachment, mechanical force from intracellular contraction, or cell stretching by external force.
- as primary antibody for western blotting in a study to detect the level of cofilin.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)