C8736
Anti-Cofilin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CFL, Anti-HEL-S-15, Anti-cofilin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~19 kDa
reactividad de especies
canine, rat, human, mouse
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using using mouse NIH/3T3 fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using using whole extracts of human A-431, rat PC-12, mouse NIH/3T3, and dog MDCK kidney cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CFL1(1072) , CFL2(1073)
mouse ... Cfl1(12631) , Cfl2(12632)
rat ... Cfl1(29271) , Cfl2(366624)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- for immunostaining of chick neurons. It is used as a primary antibody
- for western blotting of protein isolated from mouse hippocampi cells, rat brain samples, human acute lymphoblastic T-cell line, human brain samples, head and neck squamous cell carcinoma cell line, HEK293T cells and renal epithelial cell lines
- for immunofluorescence studies in tissue samples from human brain
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)