C7617
Anti-Calnexin antibody, Mouse monoclonal
clone TO-5, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CANX, Anti-CNX
Seleccione un Tamaño
$624.000
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$624.000
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TO-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
human
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CANX(821)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)