B8931
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinónimos:
Red-Gal, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
methanol: soluble
idoneidad
suitable for substrate for β-galactosidase
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Clave InChI
CHRVKCMQIZYLNM-HTOAHKCRSA-N
Aplicación
Principio
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?