Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $186.000 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $691.000 |
Acerca de este artículo
$186.000
Ahorre hasta 22%
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
DMF: soluble
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description reagent for selection of recombinant bacterial clones | description reagent for selection of recombinant bacterial clones | description A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222). | description - |
| suitability suitable for substrate for β-galactosidase | suitability suitable for β-galactosidase test | suitability - | suitability - |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form solid | form lyophilized solid |
| solubility DMF: soluble | solubility DMF: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2% (20mg/mL) | solubility water: 2% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?