Merck
A5862
Anisomycin
Ready Made Solution from Streptomyces griseolus, 10 mg/mL in DMSO
Sinónimos:
(2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate, Flagecidin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.85
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid, ready-to-use solution
concentration
10 mg/mL in DMSO
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | inhibits
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)C)Cc2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m0/s1
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisomycin
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)