Yes, this product is autoclavable.
B1033
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 250 mL
Sinónimos:
Bioprocessing Containers, purification of large cell volumes
Seleccione un Tamaño
$92.200
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$92.200
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
polypropylene copolymer bottle
round bottle
screw top cap
translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (29)
Características
RCF 13,200 × g
with cap
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 3120-0250
Parámetros
13200 × g max. RCF
botella diám. &veces; L
61.77 mm × 125.2 mm
capacidad nominal
250 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Autoclave friendly and resistant to chemicals.
- For low to moderate-speed centrifugation of chemicals and biological samples.
- Polypropylene caps that ensure leakproof centrifugation at higher speed and fill volumes.
- For better performance, the bottle must not be filled with more than 75% of the total capacity
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Is it autoclavable?
1 answer-