Documentos clave
B9282
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2104
capacity 500 mL
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Agency
suitable for EPA OTM-45
descripción
Not autoclavable
Características
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2104-0016
botella diám. × Al
73 mm × 168 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
Boston-style (round) wide-mouth bottles
Características y beneficios
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
  • Suitable for use in freezers (up to -100°C).
  • Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
  • Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.