A2074
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins–Peroxidase antibody produced in mouse
clone RG-16, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
RG-16, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rabbit
no debe reaccionar con
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
envase
vial of 0.5 mL
técnicas
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissue
western blot (chemiluminescent): 1:160,000
isotipo
IgG1
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- western blotting
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)