Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23N7Na2O6
Número CAS:
Peso molecular:
503.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥88% (UV-vis)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
5-Methyl-THF acts as both cofactor and substrate in the regeneration of methionine from homocysteine through the action of 5-methyl-THF-homocysteine S-methyltransferase.
Packaging
Sealed ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?