Documentos
I9278
Sigma-Aldrich
Insulina solution human
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioXtra
form
solution
concentration
9.5-11.5 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤50 EU/mL endotoxin
pH
7.9-8.5
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
La insulina es una hormona polipeptídica bicatenaria producida por las células β de los islotes pancreáticos. Su peso molecular es de ~ 5800 Da) Las cadenas α y β se unen por dos enlaces disulfuro intercatenarios. La cadena α contiene un puente disulfuro intracatenario.
Application
La disolución de insulina humana se ha utilizado como suplemento en el medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) para cultivar la línea de células epiteliales y la línea de células endometriales humanas, el medio de Eagle esencial mínimo para cultivar la línea de células de adenocarcinoma de mama humanas y el medio 199 para cultivar la línea celular ovárica sana.
La disolución de insulina humana se recomienda para aplicaciones de cultivo celular a 0,5 -1ml por litro de medio.
La disolución de insulina humana se ha utilizado para la prueba de tolerancia a la insulina en ratones y ratas. También se ha utilizado para la diferenciación adipogénica de cultivos de células madre embrionarias humanas (hESC) y hMSCs (células del estroma mesenquimatoso humano).
Biochem/physiol Actions
La insulina desempeña un papel en varios procesos celulares, como la promoción del crecimiento celular, la regulación del ciclo celular y la facilitación de la captación de glucosa. Suele utilizarse como suplemento proteico en medios carentes de suero para cultivo de células de mamíferos con el objetivo de contribuir a promover el crecimiento y el mantenimiento óptimos de las células de mamíferos.
Other Notes
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Physical form
estable a 2-8 °C.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
E Comisso et al.
Oncogene, 36(30), 4253-4266 (2017-03-21)
OCT4 (Octamer-binding transcription factor 4) is essential for embryonic stem cell self-renewal. Here we show that OCT4 increases the aggressiveness of high-grade serous ovarian cancer (HG-SOC) by inactivating the Retinoblastoma tumor suppressor pathway and enhancing mitotic stability in cancer cells.
Farinaz Ghodrati et al.
Scientific reports, 8(1), 8654-8654 (2018-06-07)
At times, it can be difficult to discern if a lack of overlap in reported interactions for a protein-of-interest reflects differences in methodology or biology. In such instances, systematic analyses of protein-protein networks across diverse paradigms can provide valuable insights.
Genetic stability of bone marrow-derived human mesenchymal stromal cells in the Quantum System.
Jones M et al.
Cytotherapy, 15, 1323-1323 (2013)
Early cardiac changes in a rat model of prediabetes: brain natriuretic peptide overexpression seems to be the best marker.
Nunes S, et al.
Cardiovascular Diabetology, 12, 44-44 (2013)
Amer Mahmood et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 25(6), 1216-1233 (2010-03-05)
Directing differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) into specific cell types using an easy and reproducible protocol is a prerequisite for the clinical use of hESCs in regenerative-medicine procedures. Here, we report a protocol for directing the differentiation of
Protocolos
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Contenido relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.